Learn More
Bromure de thallium(I), ultra sec, 99,998 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308577
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thallium(I) bromide is used in blue sensitive photodetectors. It is also used as a real-time x-ray image sensor. Further, it acts as a standard for elemental thallium. In addition to this, it is a compound semiconductor used in room temperature X- and gamma-ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-40-4
Numéro MDL MFCD00011273
Synonyme Thallous bromide
Specifica
Nom chimique ou matériau Thallium(I) bromide
Point de fusion ∼460°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1707
Merck Index 14,9258
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 284.28
Pourcentage de pureté 99.998%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.5 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato