Learn More
Tétraméthyl orthosilicaté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
27.94€ - 842.19€
Identifiants chimiques
CAS | 681-84-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.22 |
Numéro MDL | MFCD00008341 |
Clé InChI | LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate |
CID PubChem | 12682 |
Nom IUPAC | Silicate de tétraméthyle |
SMILES | CO[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308010
|
Thermo Scientific
203820250 |
25 g | Flacon en verre |
27.94€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10062620
|
Thermo Scientific Acros
203821000 |
100 g | Flacon en verre |
73.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10154360
|
Thermo Scientific Acros
203825000 |
500 g | Flacon en verre |
244.22€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955161
|
Thermo Scientific Acros
203820025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
842.19€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
681-84-5 | |
152.22 | |
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N | |
12682 | |
CO[Si](OC)(OC)OC |
C4H12O4Si | |
MFCD00008341 | |
tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate | |
Silicate de tétraméthyle |
Spécification
Tetramethyl orthosilicate | |
-2.0°C | |
121.0°C to 122.0°C | |
Authentique | |
C4H12O4Si | |
1.3670 to 1.3700 | |
01,287 | |
tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate | |
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N | |
Silicate de tétraméthyle | |
12682 | |
152.22 | |
Liquide |
681-84-5 | |
1.0300g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
Si(OCH3)4 | |
MFCD00008341 | |
1.03 | |
Solubility in water: hydrolysis in water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CO[Si](OC)(OC)OC | |
152.22 | |
0.7 mPa.s (20°C) | |
99% |
Safety and Handling
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-656-4
- Tetramethyl orthosilicate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .