Learn More
Tétraéthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043889
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144.333 g/mol
Used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés comme intermédiaires de produits OLED et pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-36-7
Formule moléculaire C8H20Si
Poids moléculaire (g/mol) 144.333
Numéro MDL MFCD00009019
Clé InChI VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
CID PubChem 12426
Nom IUPAC tétraéthylsilane
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Spécification
Point d’ébullition 153°C to 155°C
Nom chimique ou matériau Tetraethylsilane
Point de fusion -82°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1732768
Point d’éclair 26°C (78°F)
Poids de la formule 144.33
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Recognizable