Learn More
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 35 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11327988
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 35 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050341
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11327988
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036560.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Tetraethylammonium hydroxide is a strong organic base and finds applications in photovoltaic chemicals, advanced ceramics, flat panel display chemicals, selective etching and transesterification catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-98-5
Formule moléculaire C8H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.26
Numéro MDL MFCD00009024
Clé InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
CID PubChem 6509
Nom IUPAC tetraethylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.023 g/mL
Formule linéaire (CH3CH2)4NOH
Indice de réfraction 1.404
Quantité 100 g
Numéro UN UN3267
Merck Index 14,9201
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 35 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals >