Learn More
Tétrachloroéthylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tétrachloroéthylène, 99 %, C2Cl4, numéro CAS-127-18-4, ankilostine, dichlorure de carbone, éthène, tétrachloro, tétrachlorure d’éthylène, perc, perchloréthylène, perchloroéthylène, tétrachloréthylène, tétrachloroéthène, tétrachloroéthylène, 2,5 L, 0,003 % max. (NaOH), 98,5 % min (GC), 01, 187
51.26€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS | 127-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Cl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.82 |
Numéro MDL | MFCD00000834 |
Clé InChI | CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin |
CID PubChem | 31373 |
ChEBI | CHEBI:17300 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tétrachloroéthène |
SMILES | ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254900
|
Thermo Scientific Acros
138015000 |
500 mL | Flacon en verre |
51.26€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676722
|
Thermo Scientific Acros
138010010 |
1 L | Flacon en verre |
78.69€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10397160
|
Thermo Scientific Acros
138010025 |
2.5 L | Flacon en verre |
130.65€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10469803
|
Thermo Scientific Acros
138010100 |
10 L | Récipient en plastique |
380.90€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
127-18-4 | |
165.82 | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
31373 | |
1,1,2,2-tétrachloroéthène |
C2Cl4 | |
MFCD00000834 | |
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
CHEBI:17300 | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Spécification
Tetrachloroethylene | |
127-18-4 | |
1.6250g/mL | |
Authentique | |
C2Cl4 | |
1.505 | |
01, 187 | |
15, 9335 | |
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tétrachloroéthène | |
31373 | |
0.89 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
0.003% max. (NaOH) | |
-22.0°C | |
120.0°C to 122.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
Cl2C=CCl2 | |
MFCD00000834 | |
0.005% max. | |
1.625 | |
Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl | |
165.82 | |
CHEBI:17300 | |
165.83 | |
Extra pur |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une grave irritation oculair
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir d
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-825-9
- Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.