Learn More
Tétracaïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15771759 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94-24-6 | C15H24N2O2 | 264.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C15H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.36
Clé InChI GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5411
ChEBI CHEBI:9468
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracaine
Point de fusion 43°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 264.36
Pourcentage de pureté 98%