Learn More
Chlorure de tétraammineplatine(II) monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336058
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
Employed in the synthesis of cisplatin, and platinum included carbon - carbon materials with metal/metal oxide nanoparticles. Useful for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13933-33-0
Formule moléculaire Cl2H14N4OPt
Poids moléculaire (g/mol) 352.12
Numéro MDL MFCD00149947
Clé InChI GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
CID PubChem 21946612
Nom IUPAC Azane;platine(2+);dichlorure;hydraté
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Point de fusion 250°C (dec.)
Couleur Crème blanche à travers
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and chloroform.
Poids de la formule 352.13 (334.11 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.74g/mL