Learn More
Julabo™ Portoirs pour tubes à essai pour bain-marie
Marque: Julabo™ 8970381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Portoir inox pour bain 8 à 20L• 90 tubes φ 13mm
• Portoir pour plat-forme 86716
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bain-marie | |
90 tubes à essai, 16/17 mm de diamètre | |
Polypropylène |