Learn More
(Tert-butyldiméthylsiloxy)acétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091274
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102191-92-4
Formule moléculaire C8H18O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 174.32
Numéro MDL MFCD01321229
Clé InChI MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
CID PubChem 4187788
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Gris à blanc
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.915
Nom IUPAC 2-[(tert-butyldiméthylesilyl)oxy]acétaldehyde
Poids de la formule 174.31
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.