Learn More
Tert-Butyle 4-[2-(hydroxyméthyl)phényl]tétrahydro1- (2 H)-pyrazinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 292.38 |