Learn More
Fisher BioReagents™ Superbe broth (poudre / génétique moléculaire)
Milieu enrichi utilisé avec du glycérol destiné à la culture de souches recombinantes d’Escherichia coli.
Marque:  Fisher BioReagents™ BP2468-500
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10041363
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Utilisation de la formulation : 50,8 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4°C
Génétique moléculaire
Microbiology Media
Flacon poly
Poudre
Bouillon Terrific
Culture de souches recombinantes d’Escherichia coli
500 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Broth Miller