Learn More
Lingot de terbium, (REO), Ta, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306527
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-27-9
Formule moléculaire Tb
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
Numéro MDL MFCD00011256
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nom IUPAC terbium
SMILES [Tb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Couleur Argent à gris
Forme physique Lingot, Ta
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Aspect Silver Gray ingot