Learn More
Perchlorate de terbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051154
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates Terbium(III) perchlorate is substituted for dysprosium(III) perchlorate hexahydrate. By reacting 3-formylchromone and hydrated terbium (III) perchlorate in isopropanol, 3-hydroxymethylchromone [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] and the novel complex Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O are obtained.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-09-6
Numéro MDL MFCD00150362
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) perchlorate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Formule linéaire Tb(ClO4)3·6H2O
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 565.37 (457.28 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Densité 1.5g/mL