Learn More
Oxalate de terbium(III) décahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11372548
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51373-66-1
Formule moléculaire C6O12Tb2
Poids moléculaire (g/mol) 581.905
Numéro MDL MFCD00748140
Clé InChI JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Synonyme terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
CID PubChem 164770
Nom IUPAC Oxalate ; terbium(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) oxalate decahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Tb2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 762.06 (581.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™