Learn More
TEP 10 Model Buffer Solution pH 10, WTW™
Code produit. 10312721
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
pH buffers by WTW are precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 1 liter with built-in dosing vessel standard buffer with an accuracy that is ± 0,03 pH.
  • TEP 10 Model Buffer Solution pH 10
  • pH buffers by WTW are precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 1 liter with built-in dosing vessel Standard buffer
  • Live up to 3 years (unopened)
  • Thrifty use
  • Easiest handling by means of dosing device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 10
Forme physique Liquid
Quantité 1000 mL
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Yes