Learn More
Tempshield™ Tabliers cryogéniques Cryo-Apron™
Protection contre les éclaboussures et le froid de contact dans les environnements cryogéniques et ultra-froids jusqu’à -196 °C.
357.00€ - 437.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11853831
|
Tempshield™
CA36 |
91,4 cm | 36 po |
357.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11833831
|
Tempshield™
CA48 |
122 cm | 48 in |
426.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11823801
|
Tempshield™
CA42 |
106 cm | 42 po |
437.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Protection contre les éclaboussures et le froid de contact dans les environnements cryogéniques et ultra-froids jusqu’à -196 °C.
Protection contre les éclaboussures et le froid de contact dans les environnements cryogéniques et ultra-froids jusqu’à -196 °C.
- Étanche, léger
- Lanières réglable au niveau de la taille et du cou
- Tous les tabliers ont une largeur de 24 po (61 cm)
- Couleur : bleu
Spécification
Bleu |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.