Learn More
Memmert™ Restriction de température pour UF260
Restriction de température entre 60°C et 250°C en option.
Marque:  Memmert™ UF260A8
160.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17599105
  • 164.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • 1 choix
  • Températures : 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C ou 250°C
Spécification
Spécification
Étuve UF260
Restriction de température