Learn More
Dostmann Electronic™ Instrument de mesure de la température et de l’humidité
Cet instrument robuste, fiable et prêt à l’emploi pour la mesure de l’humidité de la température est un instrument parfaitement conçu pour les mesures climatiques (branche CVC).
Marque: Dostmann Electronic™ 50000330
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument parfaitement conçu pour les mesures climatiques (branche CVC).
- Les instruments de mesure sont parfaits pour mesurer le climat d’une pièce (CVC)
- Pour détecter les environnements critiques pour la température et l’humidité : risque de moisissure dans les locaux d’habitation
- Le capteur combiné flexible P330 est excellent pour les mesures dans des points difficiles d’accès
Spécification
Thermo-hygromètre | |
± 3 % | |
plusmn;0,5deg;°C | |
Plastique | |
130 g |
0 à 100% | |
–40°C à +70°C | |
LCD | |
130 x 70 x 25 mm |