Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
The TeleScoop water sampler is an extendable sampler ideal for waters and liquids in hard-to-reach places. Its extendable rods reach up to 6 m in length, and the robust yet lightweight design means easy handling, even for the longest of rods.
Marque:  Sampling Systems™ 5065A-2501
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17942032
  • 30.28€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
  • Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
  • Variety of compatible sampling accessories
  • Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Spécification
Spécification
Telescopic Rod
Non autoclavable
No
2500 mm
Aluminium
Reusable
Non stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler > TeleScoop Water Sampler; Length (Metric): 2500 mm