Learn More
Gas Arc™ Tech-Master™ 4.9 purity Brass Gas Regulator
For use with cylinder pressure up to 300bar
POA
Specifications
Type | Gas Regulator |
---|---|
Filter Material | 316L Stainless Steel |
Material | Brass |
Max. Outlet Pressure | 4 bar |
Pressure Range (Outlet) | 0 to 4 bar |
Product Code | Brand | Connection Type | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Connection Type | Price | Quantity & Availability | |||||
12940800
![]() |
Gas Arc™
3960001018 |
BS 341 No. 8 (0.860 BSW R/H) 1 Cylinder connection |
POA
Each |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12910800
![]() |
Gas Arc™
3960000998 |
BS 341 No. 3 (5/8 inch BSP R/H) Cylinder connection |
POA
Each |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Descripción
- Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
- Two gauge single and multi stage
- Cylinder pressure up to 300bar
- Robust brass construction to meet industry requirements
- Tamper proof high flow safety relief valve
- Safety gauges to BS EN ISO 562
- Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
- Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
- Propane regulator is plugged
Especificaciones
Gas Regulator | |
Brass | |
0 to 4 bar |
316L Stainless Steel | |
4 bar | |
Yes |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto