Learn More
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00002855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Triethanolamine buffer solution
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Chemical Identifiers
102-71-6
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
7618
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C6H15NO3
MFCD00002855
Triethanolamine buffer solution
CHEBI:28621
C(CO)N(CCO)CCO
Specifications
TEA buffer soln.
0.2 M
Liquide
Odorless
Triethanolamine buffer solution
C(CO)N(CCO)CCO
149.19
CHEBI:28621
102-71-6
7.0
C6H15NO3
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
7618
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante