Learn More
Tampon TE, (20X), pH 7,6, autoclavé, Thermo Scientific™
Code produit. 15493759
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Numéro MDL MFCD00236359
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TE buffer
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en plastique