Learn More
OHAUS™ Indicateur TD52XW
L’indicateur OHAUS™ TD52XW est idéal pour une utilisation en association avec les balances de paillasse et de sol pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque: OHAUS™ 30424067
820.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Visualisez clairement les résultats sur le grand affichage rétroéclairé
- Le clavier alphanumérique et les touches de fonction permettent de simplifier l’expérience utilisateur
- Les invites à l’écran et les touches programmables vous guideront tout au long des opérations
- Les résultats peuvent être enregistrés sur la carte Micro SD ; Sortie des données via un câble RS232 intégré ou des interfaces en option, notamment un périphérique RS232/RS485/USB, l’Ethernet et le Bluetooth/Wi-Fi
- Sortie analogique et E/S discrète avec relais
- Doté des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 éléments et 1 000 profils d’utilisateur pouvant être téléchargés / chargés pour une configuration facile (avec carte SD)
- BPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables
Spécification
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
270 x 76 x 222 mm | |
2,600 kg |
LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol | |
TD52XW-GB |