Learn More
IKA™ Couvercles TC-20-M
Marque: IKA™ 0003749900
68.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Couvercle avec membrane perçable pour des tubes de 20mL
Spécification
Couvercle | |
20 mL | |
TC-20-M | |
25 Paquets |