Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable TargetDispo
Échantillons à un point cible spécifique dans le matériau d’échantillonnage. L’échantillonneur jetable TargetDispo Buerkle™ est destiné à être utilisé avec de la poudre ou du matériau granuleux. Disponible en version stérile ou non stérile.
Marque: Buerkle™ 5393-4470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour prélever un échantillon de point cible selon une position dans le matériau d’échantillonnage qui a déjà été déterminée avec précision
- L’échantillonneur perce la poudre ou le granulé lorsqu’il est fermé ; lorsqu’il atteint le point d’élimination de l’échantillon, il est ouvert puis refermé
- L’échantillon peut être facilement vidé par la poignée ouverte
- L’ouverture de la poignée est de 14 mm de diamètre
- Fabriqué en salle blanche
- Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
200 mL | |
Non stérile | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Oui | |
25 mm |