Learn More
Fil de tantale, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
20 cm
100 cm
500 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tantalum wire |
Note relative au nom | 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 500 cm |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈29.3g/m |
Forme | Câble |