Learn More
Éthoxyde de tantale(V), qualité optique, 99,95 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302877
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6074-84-6
Formule moléculaire C10H25O5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 406.25
Numéro MDL MFCD00049785
Clé InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
CID PubChem 160806
Nom IUPAC éthoxyde de tantale(5+)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 145°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) ethoxide
Point de fusion 18°C to 19°C
Quantité 5 g
Formule linéaire Ta(OCH2CH3)5
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678999
Point d’éclair 30°C (86°F)
Poids de la formule 406.25
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Optique
Indice de réfraction 1.488
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.566