Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347757
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metalTantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans la chloration de substances organiques, comme intermédiaire, et dans la production de métal pur
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Tantalum pentachloride
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) chloride
Point de fusion 216°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,9054
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 358.21
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.68 g/mL