Learn More
Toile en tantale, maille 100 tissée à partir d’un fil de 0,08 mm (0,003 po) de diamètre, tissage croisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497285
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum gauze
Note relative au nom 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche