Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Tubular Dram Vials
Marque:  WHEATON™ 151063
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30286522
  • 105.00€ / 399 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Clear
Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Non-sterile
Autoclavable
58 mm
Vial
17 mm
No
7 mL
Screw Cap
399/Pk.
No
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires