Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Code produit. 30286504 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Quantité:
140/paquet
190/paquet
231/paquet
264/paquet
399/paquet
666/paquet
882/paquet
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 27.5 mm
Matériau Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 28 ml
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Screw Cap
Hauteur (métrique) 72 mm
Quantité 140/paquet
Type Vial
Marking Spot No