Learn More
Liebherr™ Congélateur à hauteur de table avec refroidissement statique
Utilisez ces congélateurs pour le stockage général en laboratoire des échantillons thermosensibles. Les congélateurs à hauteur de table Liebherr™ avec refroidissement statique sont équipés de récipients intérieurs blancs en plastique et de plaques d’évaporation.
Marque:  Liebherr™ GGU 1400
Code produit. 15141936
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Porte en acier robuste avec charnières interchangeables
  • Poignée ergonomique compacte
  • Verrou inclus
  • Pieds réglables en acier et en zinc
  • Affichage numérique extérieur de la température
  • Système de commande électronique
  • Système d’avertissement sonore et visuel
Spécification
Spécification
143 L
Acier
Blanc
83 x 60 x 61.5 cm (H x l x P)
67.6 cm
220 à 240 V
R600A
-9°C à -26°C
Acier
GGU1400-20
44.3 cm
47.4 cm
220 à 240 V, 100 W
40 kg