Learn More
Mettler Toledo™ Corps à membrane T-96 pour capteurs d’O2 InPro™
Conçue pour protéger contre les influences agressives des cycles de nettoyage CIP et SIP.Le corps à membrane Mettler Toledo T-96™ pour capteurs d’O2 InPro™ est en acier inoxydable revêtu de PTFE.Il est utilisé avec les modèles InPro 6800 et 6050 pour une utilisation dans l’industrie des boissons et le traitement de l’eau.
Marque:  Mettler Toledo™ 52206114
Code produit. 12809061
  • 3545.00€ / 16 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce corps à membrane est une pièce de rechange à utiliser avec les capteurs d’O2 InPro™.La gamme InPro fournit des moyens de mesure en ligne fiable de l’oxygène dissous dans un large éventail de procédés qui fonctionnent dans des conditions stériles/hygiéniques.Pour répondre à la gamme des exigences respectives, une sélection de systèmes de mesure et de capteurs d’O2 avancés est disponible.
  • L’InPro 6800 est utilisé dans de nombreuses applications dans l’industrie du brassage et des boissons
  • L’InPro 6050 est souvent utilisé dans le traitement de l’eau/des eaux usées et la pisciculture
  • Les corps à membrane de rechange sont fournis en boîtes de 16
  • Tous les corps à membrane sont fournis avec un certificat de matériau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lot de 16
Capteurs O2 InPro™
Corps de membrane à oxygène
Acier inox revêtu de PTFE