Learn More
IKA™ Fuseau T-SP-5
Le fuseau peut uniquement être utilisé en combinaison avec le support motorisé HELISTAND ainsi qu’avec l’écrou et le couplage correspondants.
Marque: IKA™ 0025008242
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le fuseau peut uniquement être utilisé en combinaison avec le support motorisé HELISTAND ainsi qu’avec l’écrou et le couplage correspondants.
- L’ensemble complet T-SP-SET avec écrou et couplage est inclus avec le kit HEELISTAND et tous les kits ROTAVISC HELI.
- Les fuseaux en T utilisés avec le support motorisé HELISTAND conviennent particulièrement à la mesure d’échantillons non circulants, tels que les crèmes, les pâtes ou les gélatines.
Spécification
Axe | |
Viscosimètre | |
Mesure d’échantillons non circulants, tels que crèmes, pâtes ou gélatines |