Learn More
Sampling Systems™ Poignée en T pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. La poignée en T pour échantillonneur à manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est destinée à une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500A-01
Code produit. 15819261
  • 155.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 23-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Permet une utilisation facile de l’échantillonneur
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
En T
600 mm
Poignée en T
Échantillonneur à manchon à dose unitaire