Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 N - ST
Adapté à l’instrument de dispersion numérique T 25
Marque:  IKA™ 0004447100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13400607
  • 1430.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les outils ST sont recommandés pour une utilisation avec les tissus et autres matériaux fibreux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Élément de dispersion
0,4 in
105 mm
S 25 N 10 G ST
1 de chaque
1 à 100 ml
10 mm
PTFE, acier inoxydable 316L PT
S 25N-10G-ST