Learn More
Étalon pour eau douce synthétique 160-180 ppm, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
1L
Description
- Étalon de référence pour l'eau, matériau de référence pour l'eau
- Peut être utilisé comme produit d’étalonnage, de contrôle ou de validation de méthode, ou comme matrice connue dans laquelle dissoudre ou diluer d’autres produits
- La spécification présentée est la dureté de l’eau en ppm CaC03
Spécification
Spécification
Conditionnement | Récipient en PEHD |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 160-180 ppm |
Quantité | 5 L |