Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus Swingsette™ dans des piles Quickload™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette d’enrobage / de traitement des tissus Simport Scientific™ Swingsette™ dans des piles Quickload™.
Description
Dans des piles Quickload™
- Zone d’écriture antérieure à 45°
- Couvercles à charnière faciles à assembler
- Convient aux imprimantes automatisées
- En acétal
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Order Info
Chaque boîte contient 50 piles Quickload™ de 40 cassettes avec les couvercles conditionnés séparément.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Acétal | |
2000 |