Learn More
Pinces à rodage métalliques Rotulex™
Clips métalliques à ressort. Les pinces à rodage métalliques Rotulex™ sont conçues pour sécuriser les systèmes de verrerie Rotulex™ avec le joint à rotule et la jonction à manchon correspondants.
Marque: SVL RC13
22.42 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux travaux à haute température
- Le système comprend un raccord à bille mâle, un joint torique recouvert de PTFE et un joint à cuvette femelle qui sont fixés avec la pince à rodage
- Les composants sont vendus séparément
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Pince à rodage | |
Métal | |
Système de joints sphériques Rotulex™ | |
Taille d‘alésage approximative : 5 mm |