Learn More
Poulten Selfe™ Viscomètre à niveau suspendu
Convient aux liquides transparents.Avec certificat d’étalonnage UKAS
280.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre à niveau suspendu |
---|---|
Certifications/Conformité | UKAS |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13161043
|
Poulten Selfe™
1625/01 |
1 |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Type BS/IP/SL, IP71.Convient aux liquides transparents. Longueur totale nominale 330 mm. Taille approximative de l’échantillon : de 22 à 40 ml. Disponible sans certificat de calibration, veuillez poser la question.
- Avec certificat de calibration UKAS.
Spécification
Viscosimètre à niveau suspendu | |
UKAS |