Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde de surface
Marque:  Dostmann Electronic™ 6910-0070
106.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11854302
  • 170.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
• Thermocouple surface magnétique ultra-rapide, câble PVC 1 m
• Sonde aluminium, sans poignée, pour mesure sur pièces en fer
• Thermocouple K pour surface mobile ou inaccessible
Spécification
Spécification
26 mm
Pour faire des relevés sur des surfaces inaccessibles / mobiles.
Sonde de surface
Thermomètre infrarouge HiTemp 1800, thermomètre infrarouge HiTemp 2400. Thermomètre industriel Mini-K, thermomètre Profi P410, Thermomètre infrarouge Proscan 520 type K à thermocouple, thermomètre infrarouge Proscan 530, thermomètre infrarouge RH 896 avec hygromètre, Sc