Learn More
Thermo Scientific™ Module de quantification relative SureQuant™ AKT Isoform
Le module de quantification relative de l’isoforme AKT Thermo Scientific™ SureQuant™ offre une solution de quantification complète pour l’analyse de l’expression AKT clé à l’aide de la spectrométrie de masse (MS).
Marque: Thermo Scientific™ A40092
301.75 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Complet - contient le mélange AQUA HeavyPeptide validé, le diluant, la matrice, l’étalon d’adéquation du système, y compris les méthodes optimisées d’acquisition et d’analyse
- Validé - peptides rigoureusement testés pour une quantification réussie de chaque peptide cible
- Multiplex - capable de quantifier les isoformes AKT1, AKT2 et AKT3 et la phosphorylation d’AKT
Spécification
Spectrométrie de masse | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
SureQuant™ | |
Spectrométrie de masse | |
peptides | |
10 réactions |
Spectromètre de masse Thermo Scientific™ Q Exactive, spectromètre de masse | |
Sélection de cible | |
1 kit | |
Module d’analyse quantitative | |
Échantillons de protéines |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.