Learn More
Smeg™ Supports pour flacons
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les supports de laveurs Smeg pour flacons sont recommandés pour les flacons d’une capacité inférieure à 500 ml.
Brand: Smeg™
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Support à ressort à 28 positions pour maintenir les flacons et béchers
- Pour une utilisation avec les paniers standard CS1-1 et CS2
- Capacité de 28 articles
- En acier inox
Specifications
Acier inoxydable | |
Support de ressort | |
28 emplacements pour flacons et béchers | |
Paniers standard CS1-1 et CS2 |