Learn More
SUN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SUN2 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845695
|
Proteintech
27556-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16835695
|
Proteintech
27556-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UNC84B may form a physical interaction between the nuclear envelope and the centrosome.Spécification
SUN2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BJS4, Q9UH99 | |
223697, 25777 | |
SUN2 Fusion Protein Ag16077 | |
Primary | |
-20°C | |
SUN2 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FRIGG, KIAA0668, Protein unc 84 homolog B, Rab5 interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc 84 protein like 2, SUN2, unc 84 homolog B (C. elegans), UNC84B | |
Sun2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |