Learn More
Acide sulfurique, 72 % w/w solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Description
L’acide sulfurique a des applications utiles dans les déboucheurs de canalisation domestiques à base d’acide, comme agent de dessiccation, comme électrolyte dans les batteries plomb-acide et dans divers autres agents de nettoyage. Il est également utile dans le traitement des minéraux, la fabrication d’engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et la synthèse chimique. Le poly(m-aminophénol) dopé à l’acide sulfurique est utilisé comme matériau de détection aliphatique de la vapeur d’alcool. La décomposition catalytique de l’acide sulfurique, lorsque celui-ci est mélangé avec des oxydes de Cr/Fe, montre une application utile dans le cycle iode-souffre pour la production d’hydrogène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric acid | |
7664-93-9 | |
Acrid | |
H2SO4 | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08 |
Incolore à jaune | |
72% p/p de sol. aqueuse | |
H2O4S | |
Liquide | |
UN1830 | |
Miscible with water. | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE SULFURIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .