Learn More
Étalon de soufre pour ICP, 1000μg/ml, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10779424 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Standard
Note relative au nom For AA and ICP
CAS 7783-20-2, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 250 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire H8N2O4S
Numéro MDL MFCD00003391
Technique AA, ICP
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Nom IUPAC sulfate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Type Certified Reference Material
Élément Sulphur
Solvent or Matrix H2O
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire