Learn More
Molecular Probes™ Microbilles en latex sulfate, 8 % w/v, 2,6 μm
Microbilles en latex sulfate, 8 % p/v, 2,6 μm
Marque:  Molecular Probes™ S37503
Code produit. 11590736
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Ces microsphères en latex de sulfate sont stabilisées par des charges de sulfate. Dans certains cas, les groupes hydroxyle et carboxyle sont également présents en petites quantités liées aux chaînes polymères. Le pKa du groupe sulfate est <2 and consequently the particles are stable in acidic media. Suspensions of the particles are stable up to almost 0,30 M univalent electrolyte concentrations and therefore may be used in media of physiological ionic strength. However they are hydrophobic particles and will undergo aggregation in the presence of low concentrations of divalent or trivalent cations unless stabilized by a hydrophilic coating. Sulfate latex is suitable for calibration of particle size analysis equipment and are also appropriate for use in diagnostic test systems which rely upon physical adsorption of antigens or antibodies.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
  • 25 tailles à choisir —0,02 de microns à 16 microns
  • 20 surfaces différentes — pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans surfactant — ultrapropre
  • Différentes quantités — du millilitre à 500 litres
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage de l’instrument (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Marqueurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Obtenez plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et consultez les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
    Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
    Si vous ne voyez pas la microsphère que vous recherchez dans notre liste d’inventaire, nous préparerons une microsphère sur mesure pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    0,08p/v
    Microbilles en latex sulfate, 15 ml, concentration de 8 % p/v, granulométrie de 2,6 μm, blanches, en suspension, milieu d’eau déminéralisée, microbilles en latex à forte activité, température ambiante, température de stockage 2 à 8°C, matériaux idéaux pour l’adsorption des matériaux tels
    Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS), Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air), Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire), Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Tube(s)
    247 A2/SO4 (groupe sulfate)
    15 ml
    Sulfate
    2,6 μm
    2°C à 8°C
    Blanc
    Polystyrène
    1/boîte
    1,055 g/cm3 à 20°C
    1,591 à 20°C
    15 ml
    2.6 μm
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Certificats
    Promotions
    Promotions
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.