Learn More
Sudan III (chromatographic standard), Thermo Scientific™
Code produit. p-7081468
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-86-9
Formule moléculaire C22H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 352.397
Numéro MDL MFCD00003905
Clé InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26100; Solvent Red 23
CID PubChem 6789251
Nom IUPAC 1-[(4-phényldiazénylphényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-un
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan III (chromatographic standard)
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Poids de la formule 352.4
Quantité 25 g