Learn More
Solution étalon saccharose Brix, 50 %
Stabilisé pour une durée de conservation prolongée de 12 semaines. L’étalon Brix Reagecon™, 60 %, conforme ICUMSA est un étalon d’indice de réfraction de saccharose prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique pour une utilisation avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essai certifiés ISO17025 et fabriqué conformément au Guide ISO 34.
55.35€ - 80.70€
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12653166
|
Reagecon
BS50 |
50% | N/A | ||||||
12673166
![]() |
Reagecon
BS60 |
60% Sucrose |
80.70€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cette solution étalon de saccharose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre, est stabilisée pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 semaines et est fabriquée conformément aux directives de l’ICUMSA.
- Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
- Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec mes exigences de la norme ISO17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
- L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Spécification
15 mL |