Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 5,5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Succinate buffer soln. |
Couleur | Incolore |
Concentration | 0.2 M |
pH | 5.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Odeur | Odorless |